Beskrivelse
- Elektroniske enkeltkanalspipetter designet til at suge og dosere væskemængder fra 0,0005 til 10 ml
- Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
- Ni forskellige sprogindstillinger: Kinesisk, hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og spansk
- Multifunktionel vippe, valgknap, innovativ udløser, ergonomisk displayvinkel
- Praktisk håndtag
- Kraftfuldt genopladeligt batteri
- Fleksibelt opladningskoncept
- Fjederbelastet spidskegle (undtagen 5 og 10 ml)
- Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | epT.I.P.S. |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Grå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | epT.I.P.S. Pipettespids (10 ml) |
| Materiale | Plast |
| Antal kanaler | 1 |
| Programmerbarhed | Trinbaseret |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |