Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Multikanal indbyttepipette
Artikelnummer. 15290765 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Antal kanaler:
8
12
Farve:
Grå
Grøn
Gul
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler Farve Pakningsstørrelse
15290765 8 Grøn Hver
15260765 8 Grå Hver
15200775 12 Grå Hver
15270765 8 Gul Hver
15210775 12 Gul Hver
15280765 8 Orange Hver
15220775 12 Orange Hver
15230775 12 Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15290765 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000635
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Eliminer potentielle fejlrisici forbundet med manuel pipettering med pipetter
  • Elektroniske enkelt-, 8- og 12-kanals pipetter designet til at suge og dosere væskevolumen fra 0,005 til 10 ml
  • Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
  • Multifunktionel kontakt
  • Valgskive
  • Innovativ udskyder
  • Ergonomisk skærmvinkel, praktisk håndtag
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri
  • Fleksibelt opladningskoncept
  • Fjederbelastet spidskegle
  • Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips epT.I.P.S.
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Engangs Genanvendelig
Til brug med epT.I.P.S. Pipettespids (1200 μl)
Greb Type Ergonomi
Materiale Plast
Antal kanaler 8
Programmerbarhed Trinbaseret
Sterilitet Ikke-steril
Type Multikanalpipette
Volumen (metrisk) 50 til 1200 μl
Til brug med (applikation) Pipetting and mixing
Til brug med (udstyr) Eppendorf Xplorer Pipettes
Mængde 1 Each