Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Multikanal indbyttepipette
Artikelnummer. 15270765 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Antal kanaler:
8
12
Farve:
Grå
Grøn
Gul
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler Farve Pakningsstørrelse
15270765 8 Gul Hver
15260765 8 Grå Hver
15200775 12 Grå Hver
15210775 12 Gul Hver
15280765 8 Orange Hver
15220775 12 Orange Hver
15290765 8 Grøn Hver
15230775 12 Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15270765 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000597
På lager
Eliminer potentielle fejlrisici forbundet med manuel pipettering med pipetter
  • Elektroniske enkelt-, 8- og 12-kanals pipetter designet til at suge og dosere væskevolumen fra 0,005 til 10 ml
  • Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
  • Multifunktionel kontakt
  • Valgskive
  • Innovativ udskyder
  • Ergonomisk skærmvinkel, praktisk håndtag
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri
  • Fleksibelt opladningskoncept
  • Fjederbelastet spidskegle
  • Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kompatible tips epT.I.P.S.
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Til brug med epT.I.P.S. Pipettespids (100 μl)
Greb Type Ergonomi
Materiale Plast
Antal kanaler 8
Programmerbarhed Trinbaseret
Sterilitet Ikke-steril
Type Multikanalpipette
Volumen (metrisk) 5 til 100 μl
Til brug med (applikation) Pipetting and mixing
Til brug med (udstyr) Eppendorf Xplorer Pipettes
Mængde 1 Each
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.