Beskrivelse
- Elektroniske enkelt-, 8- og 12-kanals pipetter designet til at suge og dosere væskevolumen fra 0,005 til 10 ml
- Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
- Multifunktionel kontakt
- Valgskive
- Innovativ udskyder
- Ergonomisk skærmvinkel, praktisk håndtag
- Kraftfuldt genopladeligt batteri
- Fleksibelt opladningskoncept
- Fjederbelastet spidskegle
- Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | epT.I.P.S. |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Grå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | epT.I.P.S. Pipetspids (10 μl) |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Plast |
| Antal kanaler | 8 |
| Programmerbarhed | Trinbaseret |
| Vis mere |