Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Multikanal indbyttepipette
Artikelnummer. 15230775 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Antal kanaler:
8
12
Farve:
Grå
Grøn
Gul
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler Farve Pakningsstørrelse
15230775 12 Grøn Hver
15260765 8 Grå Hver
15200775 12 Grå Hver
15270765 8 Gul Hver
15210775 12 Gul Hver
15280765 8 Orange Hver
15220775 12 Orange Hver
15290765 8 Grøn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15230775 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4861000643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8085.00 DKK
    7520.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 565.00 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eliminer potentielle fejlrisici forbundet med manuel pipettering med pipetter
  • Elektroniske enkelt-, 8- og 12-kanals pipetter designet til at suge og dosere væskevolumen fra 0,005 til 10 ml
  • Intuitivt betjeningskoncept og ergonomisk design
  • Multifunktionel kontakt
  • Valgskive
  • Innovativ udskyder
  • Ergonomisk skærmvinkel, praktisk håndtag
  • Kraftfuldt genopladeligt batteri
  • Fleksibelt opladningskoncept
  • Fjederbelastet spidskegle
  • Tilpasning til ydre forhold (geografisk højde, væsker med høj densitet eller lignende faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Engangs Genanvendelig
Til brug med CombiTip
Greb Type Ergonomi
Materiale Plast
Antal kanaler 12
Programmerbarhed Trinbaseret
Sterilitet Ikke-steril
Type Multikanalpipette
Volumen (metrisk) 50 til 1200 μl
Til brug med (applikation) Pipetting and mixing
Til brug med (udstyr) Eppendorf Xplorer Pipettes
Mængde 1 Each