missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

XPHOS, TRC

Artikelnummer. 30450879
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450879 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450879 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX746315500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale XPHOS
CAS 564483-18-7
Molekylær formel C33 H49 P
Mængde 500 mg
Synonym Phosphine','dicyclohexyl[2',4',6'-tris(1-methylethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-, Dicyclohexyl[2',4',6'-tris(1-methylethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]phosphine (ACI), 2,,4',6'-Diisopropyl-1,1'-biphenyl-2-yldicyclohexylphosphine, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-tri(isopropyl)biphenyl, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',4',6'-triisoprophylbiphenyl, [2',4',6'-Triisopropyl-1,1'-biphenyl-2-yl]dicyclohexylphosphine, Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropylbiphenyl-2-yl)phosphine, X-Phos
InChI formel InChI=1S/C33H49P/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3
SMIL CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
IUPAC navn dicyclohexyl-[2-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]phenyl]fosfan
Molekylvægt (g/mol) 476.72
Formel vægt 476.3572
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.