Få mere at vide
Thermo Scientific™ Xpect™ Giardia/Cryptosporidium test
Mængde:
20 test/sæt
Pakningsstørrelse:
20 tests
Beskrivelse
Optimer din arbejdsgang ved hurtigt at detektere Giardia- og Cryptosporidium -specifikke antigener fra friske, frosne eller konserverede humane fækale prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Xpect™ Giardia/Cryptosporidium test. Rapportér nøjagtige resultater på 15 minutter under alle stadier af infektion, —alt fra en enkelt prøve.
Brug denne hurtige, laterale flow-immunoassay til direkte kvalitativ påvisning af Giardia- og Cryptosporidium -specifikke antigener. Forbedre laboratorieydelsen og effektiviteten med fremragende klinisk sensitivitet og specificitet og en enkel walk-away-procedure.
Xpect Giardia/Cryptosporidium bruger antistof-coatede farvepartikler til at binde sig til målantigen i den fortyndede prøve. Farve-antistof/antigen-komplekset bevæger sig langs testmembranen. Immobiliserede antistoffer, der er specifikke for målantigen, fanger det farvemærkede antigenkompleks i testregionen, hvilket forårsager, at en tydeligt synlig linje fremkommer. En blå linje vil fremkomme ved giardia-testpositionen, hvis giardia-antigen er til stede. Hvis cryptosporidium-antigen er til stede, vises en rød linje ved cryptosporidium-testpositionen. Disse linjer vil ikke vises i fravær af specifikt antigen. Immobiliserede, ikke-specifikke antistoffer i kontrolregionen fanger de farvemærkede antistoffer, uanset om antigen er til stede eller ej, hvilket resulterer i en klart synlig kontrollinje.
Stol på hele familien Xpect hurtige tests for at levere uovertruffen diagnostisk ydeevne og samtidig tilbyde brugervenlighed, bekvemmelighed og tidsbesparelser. Hver test er et immunokromatografisk assay med en simpel procedure, der giver hurtig, omkostningseffektiv detektion for at hjælpe med diagnosticering af infektioner.
Xpect Influenza A &B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder.
Spørg venligst. Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
- Tydeligt synlige, letlæselige resultater på kun 15 minutter
- Mindre end et minuts hands-on tid
- 95,8 til 97,9 % følsomhed
- Enkelt- og kombinationsimmunoassays tilgængelige
- Der kræves ingen prøvefortynding ved brug af det anbefalede formalin, SAF , eller modificeret Cary-Blair m/indikator transportmedie
Xpect Giardia/Cryptosporidium bruger antistof-coatede farvepartikler til at binde sig til målantigen i den fortyndede prøve. Farve-antistof/antigen-komplekset bevæger sig langs testmembranen. Immobiliserede antistoffer, der er specifikke for målantigen, fanger det farvemærkede antigenkompleks i testregionen, hvilket forårsager, at en tydeligt synlig linje fremkommer. En blå linje vil fremkomme ved giardia-testpositionen, hvis giardia-antigen er til stede. Hvis cryptosporidium-antigen er til stede, vises en rød linje ved cryptosporidium-testpositionen. Disse linjer vil ikke vises i fravær af specifikt antigen. Immobiliserede, ikke-specifikke antistoffer i kontrolregionen fanger de farvemærkede antistoffer, uanset om antigen er til stede eller ej, hvilket resulterer i en klart synlig kontrollinje.
Stol på hele familien Xpect hurtige tests for at levere uovertruffen diagnostisk ydeevne og samtidig tilbyde brugervenlighed, bekvemmelighed og tidsbesparelser. Hver test er et immunokromatografisk assay med en simpel procedure, der giver hurtig, omkostningseffektiv detektion for at hjælpe med diagnosticering af infektioner.
Xpect Influenza A &B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder.
Spørg venligst. Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Xpect Giardia/Cryptosporidium test |
| CE-mærke | Ja |
| Detekterbare analytter | Giardia og Cryptosporidium antigen |
| Inkluderer | Testudstyr, konjugat (2,5 ml), prøvefortyndingsbuffer (2,5 ml), procedurekort, engangs-overførselspipetter, fortyndingsrør |
| Mængde | 20 test/sæt |