Få mere at vide
Thermo Scientific™ Xpect™ Cryptosporidium test
Artikelnummer. 13215629
Skift visning
Mængde:
20 test/sæt
Pakningsstørrelse:
20 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13215629 20 test/sæt 20 tests
1 options
Artikelnummer. 13215629 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R2451020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 DKK
    2191.37 DKK / 20 tests
    Spare 1068.63 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Detekter hurtigt Cryptosporidium -specifikke antigener fra friske, frosne eller konserverede humane fækale prøver.
Optimer din arbejdsgang ved hurtigt at detektere Cryptosporidium -specifikt antigen fra friske, frosne eller konserverede humane fækale prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Xpect™ Cryptosporidium test. Rapportér nøjagtige resultater på 15 minutter under alle stadier af infektion, —alt fra en enkelt prøve.
Brug denne hurtige, laterale flow-immunoassay til direkte kvalitativ påvisning af Cryptosporidium -specifikt antigen. Forbedre laboratorieydelsen og effektiviteten med fremragende klinisk sensitivitet og specificitet og en enkel walk-away-procedure.
  • Tydeligt synlige, letlæselige resultater på kun 15 minutter
  • Mindre end et minuts hands-on tid
  • 95,8 til 97,9 % følsomhed
  • Enkelt- og kombinationsimmunoassays tilgængelige
  • Der kræves ingen prøvefortynding ved brug af det anbefalede formalin, SAF , eller modificeret Cary-Blair m/indikator transportmedie
Xpect Cryptosporidium bruger antistof-coatede farvepartikler til at binde sig til målantigen i den fortyndede prøve. Farve-antistof/antigen-komplekset bevæger sig langs testmembranen. Immobiliserede antistoffer, der er specifikke for målantigen, fanger det farvemærkede antigenkompleks i testregionen, hvilket forårsager, at en tydeligt synlig linje fremkommer. Denne linje vil ikke vises i fravær af specifikt antigen. Immobiliserede, ikke-specifikke antistoffer i kontrolregionen fanger de farvemærkede antistoffer, uanset om antigen er til stede eller ej, hvilket resulterer i en tydeligt synlig kontrollinje.
Stol på hele familien Xpect hurtige tests for at levere uovertruffen diagnostisk ydeevne og samtidig tilbyde brugervenlighed, bekvemmelighed og tidsbesparelser. Hver test er et immunokromatografisk assay med en simpel procedure, der giver hurtig, omkostningseffektiv detektion for at hjælpe med diagnosticering af infektioner.
Xpect Influenza A &B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Xpect Cryptosporidium test
Inkluderer Testudstyr, konjugat (2,5 ml), prøvefortyndingsbuffer (2,5 ml), procedurekort, engangs-overførselspipetter, fortyndingsrør
Mængde 20 test/sæt