Få mere at vide
Thermo Scientific™ Xpect™ C. difficile Toxin A/B-test
Description
Detekter hurtigt Clostridium difficile -toksin A og B fra humane fækale prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Xpect™ C. difficile Toxin A/B-test. Kombiner fremragende klinisk ydeevne med en enkel tre-trins procedure, der giver nøjagtige resultater inden for 20 minutter med mindre end et minuts praktisk tid. Når du har brug for STAT-test eller 24/7 dækning, skal du vælge Xpect .
Xpect C. difficile Toxin A/B bruger antistofbelagte farvede partikler til at binde sig til målantigen i den fortyndede prøve. Det farvede antistof/antigen-kompleks bevæger sig langs testmembranen. Immobiliserede antistoffer, der er specifikke for målantigen, fanger det farvemærkede antigenkompleks i testregionen, hvilket forårsager, at en tydeligt synlig linje fremkommer. Denne linje vil ikke vises i fravær af specifikt antigen. Immobiliserede, ikke-specifikke antistoffer i kontrolregionen fanger de farvemærkede antistoffer, uanset om antigen er til stede eller ej, hvilket resulterer i en klart synlig kontrollinje.
- Tydeligt synlige, letlæselige resultater inden for 20 minutter
- Mindre end et minuts hands-on tid
- Integreret kontrol for øget selvtillid
- Fremragende følsomhed og specificitet
Stol på hele familien Xpect hurtige tests for at levere uovertruffen diagnostisk ydeevne og samtidig tilbyde brugervenlighed, bekvemmelighed og tidsbesparelser. Hver test er et immunokromatografisk assay med en simpel procedure, der giver hurtig, omkostningseffektiv detektion for at hjælpe med diagnosticering af infektioner.
Xpect Influenza A &B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A/B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia/Cryptosporidium
Xpect Legionella
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Spécification
Spécification
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 30 °C |
| Oversigt | Xpect C. difficile Toxin A/B-test |
| Inkluderer | Testenheder, konjugat reagens 1 (3,6 ml), konjugat reagens 2 (3,0 ml), prøvefortynder, positiv kontrol (2,0 ml), negativ kontrol (2,0 ml), engangsoverførselspipetter, fortyndingsrør, applikatorpinde af træ |
| Mængde | 20 test/sæt |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.