Få mere at vide
XMD16-5, MedChemExpress
Beskrivelse
XMD16-5 is a potent TNK2 inhibitor with IC50 values of 16 and 77 nM for the D163E and R806Q mutations, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | XMD16-5 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1345098-78-3 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H24N6O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (240.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NC2=CN=C(NC3=CC=C(N4CCC(O)CC4)C=C3)N=C2N(C)C5=CC=CC=C15 |
| Vis mere |