Få mere at vide
CELLPATH XMARK BLÆKSKJOLD
Artikelnummer. 30226286
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
30226286 250 ml
1 options
Artikelnummer. 30226286 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. RCB030000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.15 DKK
    97.55 DKK / 250ml
    Spare 160.60 DKK
    62% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
XMark Ink Shield er en hurtigtørrende fikseringsspray, der påføres en prøve efter mærkning med XMark Tissue Marking Dye og danner et beskyttende lag på den markerede overflade, mens behandlingsreagensen kan trænge ind i vævet.
  • Kemien i pigmenter, især dem der ses i gule, orange og røde vævsmarkeringsfarver fremstillet af alternative leverandører, kan ofte lide under vævsbehandlingsprotokoller.
  • Unikt for CellPath, er Ink Shield specifikt designet til brug med vores XMark-serie og sikrer, at prøvemarginer markeret med farvestoffer (inklusive de ovennævnte farver) er holdbare og upåvirkede under vævsbehandling.
  • For bedste resultater sprayer du prøven med XMark Ink Shield fra 5-15 cm afstand.
  • Vigtige fordele:
  • Hurtigtørrende fikseringsspray
  • Danner et beskyttende lag på den markerede overflade
  • Kan bruges med alle farver af XMark Tissue Marking Dye
  • Egnet til alle prøvetyper
Tekniske data
Grad Histologisk
Produkttype Fikseringsspray
Mængde 250 ml
Løsningstype Fixativ
Form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • XMark Ink Shield
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone, ethanol , Methanol