Få mere at vide
CELLPATH XMARK-FIX
Artikelnummer. 30226285
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
30226285 250 ml
1 options
Artikelnummer. 30226285 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. RCB010000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.58 DKK
    101.48 DKK / 250ml
    Spare 167.10 DKK
    62% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
XMark Fix er en fixeringsspray, der kan påføres vævet før eller efter, det er mærket med farve. Denne fixerende spray modificerer overfladen på udfordrende prøver for at hjælpe ved vedhæftningen af XMark Tissue Marking Dyes og anbefales kraftigt til brug med fedtholdige prøver.
  • For bedste resultater kan du spraye prøven med XMark Fix fra 5-15 cm afstand.
  • Vigtige fordele:
  • Ændrer overfladen på udfordrende prøver
  • Hjælper ved vedhæftningen af XMark Tissue Marking Dyes
  • Kan påføres væv, før det er mærket med farve
  • Egnet til fedtprøver
Tekniske data
Grad Histologisk
Produkttype Fikseringsspray
Mængde 250 ml
Løsningstype Fixativ
Form Væske