Få mere at vide
Invitrogen™ xMAP™ Reporter-kalibratormikrosfærer (CAL2)
Beskrivelse
xMAP™ Reporter (CAL2) Kalibreringsmikrosfærer er polystyren-mikrosfærer, der internt mærkes med fluorescerende farvestoffer. De fungerer som systemkalibratorer for Luminex xMAP teknologibaserede detektorer (såsom Luminex 200™) og er beregnet til at normalisere reporterkanalen (RP1).
Systemet Luminex™ 200™ sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kanalklassifikation | CL1, CL2, Dobbelt Diskriminatorkanal (DD), Reporterkanal (RP1) |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter, Luminex™ 200™ System |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 8°grader. |
| Produktlinje | Luminex |
| Produkttype | Kalibreringsmikrosfærer |
| Mængde | 5 ml |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.