Få mere at vide
Invitrogen™ xMAP™ Klassifikationskontrolmikrosfærer (CON1)
Artikelnummer. 11549396
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11549396 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 11549396 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L100CON1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
xMAP™ Klassifikationskontrolmikrosfærer (CON1) er polystyrenmikrosfærer, der internt mærkes med fluorescerende farvestoffer.
xMAP™ Klassifikationskontrolmikrosfærer (CON1) er polystyrenmikrosfærer, der internt mærkes med fluorescerende farvestoffer. Disse kontrolmikrosfærer har til formål at verificere kalibreringen og den optiske integritet for systemet Luminex 200™ . Klassifikationskontrolmikrosfærer verificerer både klassifikationskanaler og dobbeltdiskriminatorkanalen.
Systemet Luminex™ 200™ sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kanalklassifikation CL1, CL2, dobbeltdiskriminatorkanal (DD)
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter, Luminex™ 200™ System
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 8°grader.
Produktlinje Luminex
Produkttype Kalibreringsmikrosfærer
Mængde 5 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.