Få mere at vide
Invitrogen™ xMAP™ Klassifikationskalibratormikrosfærer (CAL1)
Artikelnummer. 11539396
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11539396 5 ml 5ml
1 options
Artikelnummer. 11539396 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L100CAL1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
xMAP™ Klassifikationsmikrosfærer (CAL1) Kalibreringsmaskiner er polystyren-mikrosfærer, der internt mærkes med fluorescerende farvestoffer.
xMAP™ Klassifikationsmikrosfærer (CAL1) Kalibratorer er polystyrenmikrosfærer, der internt mærkes med fluorescerende farvestoffer. De fungerer som systemkalibratorer for Luminex xMAP teknologibaserede detektorer (såsom Luminex 200™) og er beregnet til at normalisere kittings for begge klassifikationskanaler (CL1, CL2) og dobbeltdiskriminatorkanalen (DD).
Systemet Luminex™ 200™ sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kanalklassifikation CL1, CL2, Dobbelt Diskriminatorkanal (DD), Reporterkanal (RP1)
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter, Luminex™ 200™ System
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 8°grader.
Produktlinje Luminex
Produkttype Kalibreringsmikrosfærer
Mængde 5 ml
Forsendelsestilstand Våd is
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.