Få mere at vide
Thermo Scientific™ XLT-4 agar
Beskrivelse
Isoler og identificer effektivt salmonellae fra kliniske, miljømæssige og fødevareprøver med meget selektive Thermo Scientific™ XLT-4 agar. XLT-4-agar indeholder natriumtetradecylsulfat, som virker ved at hæmme mange af baggrundsflora-organismerne, hvis vækst kan give problemer med differentiering på andre salmonellae-belægningsmedier. Denne øgede selektivitet muliggør en betydelig stigning i gendannelsen af salmonellae, samtidig med at falsk-positive mistænkte kolonier reduceres, sparer tid og reducerer omkostningerne ved yderligere identifikation af falsk-positive kolonier 1 .
- Sikrer optimal vækst af salmonellaer og reducerer samtidig falsk-positive mistænkte kolonier
- Hæmmer uønsket baggrundsflora med Tergitol
- Tillader let at skelne mellem salmonellae: fremstår som sorte eller røde kolonier med sort centrum
Peptonerne og gærekstrakten i denne formulering giver en kilde til aminonitrogen sammen med essentielle næringsstoffer og vitaminer; dette sikrer optimal vækst af salmonellae.
Den selektive agent er Tergitol 4 (også kendt som Niaproof 4 eller natriumtetradecylsulfat), som er et anionisk overfladeaktivt stof. Dette hæmmer eller reducerer i høj grad væksten af uønsket baggrundsflora. Pladens baggrundsfarve er rød, på grund af inklusion af den phenolrøde, som vil ændre farve på grund af pH-ændringer fra fermenterings- og decarboxyleringsreaktioner.
Differentiering på dette medium lettes af fermentering af xylose, lactose og saccharose samt decarboxylering af lysin. Salmonellaer fremstår som sorte eller røde kolonier med et sort center på grund af deres evne til at reducere thiosulfat til svovlbrinte, hvilket får kolonien til at sortne (da der er ferriioner til stede). Escherichia coli vokser som gule kolonier, da de er i stand til at fermentere laktosen i formuleringen, hvilket forårsager et pH-fald, som skifter farven på phenolindikatoren fra rød til gul. Andre organismer, såsom shigellae, fermenterer ikke laktosen eller reducerer thiosulfatet, så de fremstår som klare røde kolonier uden sortfarvning.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Strå |
| Indhold og opbevaring | 10 °C til 30 °C |
| Oversigt | XLT-4 agar |
| Form | Pulver |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
Kun til laboratoriebrug