Få mere at vide
Thermo Scientific™ XLD Agar (EP, USP , JP, BP)
Artikelnummer. 11914182
Artikelnummer. 11914182 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO1132A
Isoler og identificer Salmonella og Shigella spp. med dette brugsklare medium.
Isoler og identificer Salmonella og Shigella spp. med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ XLD Agar (EP, USP , JP, BP). Mediet er afhængig af xylosefermentering, lysindecarboxylering og produktion af svovlbrinte til den primære differentiering af shigellae og salmonellae fra ikke-patogene bakterier. Den forsigtige tilsætning af natriumdesoxycholat hæmmer væksten af coliforme bakterier uden at forringe evnen til at understøtte shigellae og salmonellae. Mediet er i overensstemmelse med formuleringerne beskrevet i international farmakopé 2,3,4,5 .
Salmonella og Shigella er hovedårsager til bakteriel tarmsygdom med overførsel via fækal-oral vej, person-til-person kontakt eller ved indtagelse af forurenet mad eller vand.
Brug XLD Agar (EP, USP , JP, BP) til screening af prøver, der indeholder blandet flora og mistænkes for at rumme enteriske patogener, f.eks. fødevarer.
  • Let at læse: Skelner let Salmonella (røde kolonier med sorte centre) fra Shigella (røde kolonier) og andre coliformer (gule, uigennemsigtige kolonier).
  • Overlegen følsomhed og selektivitet: overstiger de traditionelle pletteringsmedier, f.eks. Eosin Methylene Blue og Bismuth Sulphite-agarer, som har tendens til at undertrykke væksten af shigellae.
  • Testet i overensstemmelse med ISOL 1133:2014 1
  • Er i overensstemmelse med formuleringer beskrevet i International Pharmacopoeia 2,3,4,5 .
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød, klar
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt XLD Agar (EP, USP , JP, BP)
Format 90 mm plade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 19,5 g± 1,0 g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.