Få mere at vide
Thermo Scientific™ XLD-agar (dehydreret)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12741530
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
Artikelnummer. 12741530
Brand: Thermo Scientific™ CM0469R
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler Salmonella og Shigella fra fødevarer og kliniske prøver med dette selektive medium.
Isoler Salmonella og Shigella fra kliniske prøver og fødevarer med selektiv Thermo Scientific™ Oxoid™ XLD Agar (Dehydreret). Mediet er afhængig af xylosefermentering, lysindecarboxylering og produktion af svovlbrinte til den primære differentiering af shigellae og salmonellae fra ikke-patogene bakterier. Den forsigtige tilsætning af natriumdesoxycholat hæmmer væksten af coliforme bakterier uden at forringe evnen til at understøtte shigellae og salmonellae.
Salmonella og Shigella er hovedårsager til bakteriel tarmsygdom med overførsel via fækal-oral vej, person-til-person kontakt eller ved indtagelse af forurenet mad eller vand.
Brug XLD Medium til screening af prøver, der indeholder blandet flora, der mistænkes for at rumme enteriske patogener, f.eks. medicinske prøver eller fødevarer.
  • Let at læse: skelne let mellem Salmonella (røde kolonier med sorte centre) fra Shigella (røde kolonier) og andre coliformer (gule, uigennemsigtige kolonier).
  • Overlegen følsomhed og selektivitet: overstiger de traditionelle pletteringsmedier, f.eks. Eosin Methylene Blue og Bismuth Sulphite-agarer, som har tendens til at undertrykke væksten af shigellae.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt XLD medium
Form Pulver
Produkttype Dehydrerede kulturmedier
Mængde 2.5 kg
Udbytte Til 47,0L medium
Kun til laboratoriebrug