Få mere at vide
Thermo Scientific™ XLD Agar / Brilliance™ Salmonella Bi-plade
Artikelnummer. 11984172
Skift visning
Format:
90 mm biplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
11984172 90 mm biplade Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11984172 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5248E
 Begrænset vare
På lager
Arbejd effektivt og iht ISO metode til påvisning af salmonella med en bi-plade, der kombinerer begge dele Thermo Scientific™ XLD Agar og Brilliance™ Salmonella.
Arbejd effektivt og iht ISO metode til påvisning af salmonella med en bi-plade, der kombinerer begge dele Thermo Scientific™ XLD Agar og Brilliance™Salmonella .
Læs flere resultater fra en enkelt patientprøve og frembring flere diagnostiske detaljer om patogene organismer, mens du reducerer problemer med opbevaringskapaciteten i inkubatoren med en bi-plade, der inkluderer to meget anvendte mikrobiologiske medier.
XLD-agar er et selektivt medium til isolering og differentiering af Salmonella , baseret på xylosefermentering, lysindecarboxylering og produktion af svovlbrinte til den primære differentiering af Shigella og Salmonella spp. fra ikke-patogene bakterier. Følsomheden og selektiviteten af XLD-agar overstiger den for traditionelle pletteringsmedier, f.eks. Eosin Methylene Blue og Bismuth Sulphite-agarer, som har tendens til at undertrykke væksten af shigellae. Genvindingen af salmonellae og shigellae skjules ikke af voldsom vækst af andre arter; derfor er XLD Agar ideel til screening af prøver, der indeholder blandet flora og mistænkes for at rumme enteriske patogener, f.eks. medicinske prøver eller fødevarer. XLD Agar anbefales i ISO 6579 test af Salmonella og er testet iht ISO 11133-2.
Brilliance Salmonella Agar giver et meget selektivt og letlæseligt medium til den formodede identifikation af Salmonella fra fødevarer og miljøprøver. De Inhibigen indeholdt i dette medium retter sig specifikt mod Escherichia coli , med yderligere forbindelser tilsat for at undertrykke væksten af andre ikke-målorganismer.
Differentiering af Salmonella fra andre organismer opnås gennem inklusion af to chromogener, der målretter mod specifikke enzymer: caprylatesterase ogß -glucosidase. Enzymernes virkning på kromogenerne resulterer i en opbygning af farve i kolonien, hvor den producerede farve afhænger af, hvilke enzymer organismen besidder. Virkningen af caprylatesterase, der findes i alle salmonellae, resulterer i en lilla koloni.
Nogle andre Enterobacteriaceae-arter producerer også caprylatesterase, men disse er enten hæmmet eller differentieret fra Salmonella afß -glucosidase substrat. Dette resulterer i blå kolonier, som er lette at skelne fra de lilla Salmonella-kolonier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve XLD: Vermilion, gennemsigtig. SALM: Creme til pink nuance, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2 °C til 12 °C
Oversigt XLD Agar / Brilliance Salmonella Bi-plade
Format 90 mm biplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 14g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.