Få mere at vide
Thermo Scientific™ XLD Agar
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
XLD Agar
Fremstillingsoprindelse:
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Isoler og identificer Salmonella og Shigella spp. med Thermo Scientific™ XLD Agar, et selektivt medium, der er afhængig af xylosefermentering, lysindecarboxylering og produktion af svovlbrinte til den primære differentiering af shigellae og salmonellae fra ikke-patogene bakterier.
XLD-agar er et selektivt medium til isolering og differentiering af Salmonella , baseret på xylosefermentering, lysindecarboxylering og produktion af svovlbrinte til den primære differentiering af Shigella og Salmonella spp. fra ikke-patogene bakterier. Følsomheden og selektiviteten af XLD-agar overstiger den for traditionelle pletteringsmedier, f.eks. Eosin Methylene Blue og Bismuth Sulphite-agarer, som har tendens til at undertrykke væksten af shigellae. Gendannelsen af salmonellae og shigellae skjules ikke af voldsom vækst af andre arter; derfor er XLD Agar ideel til screening af prøver, der indeholder blandet flora og mistænkes for at rumme enteriske patogener, f.eks. medicinske prøver eller fødevarer. XLD Agar anbefales i ISO 6579 test af Salmonella og er testet iht ISO 11133-2.
Salmonella og Shigella er hovedårsager til bakteriel tarmsygdom med overførsel via fækal-oral vej, person-til-person kontakt eller ved indtagelse af forurenet mad eller vand. Et relativt lille antal organismer, der indtages, er i stand til at forårsage symptomatisk infektion. Salmonella og Shigella er aerobe, gram-negative, oxidase-negative baciller. Nogle Salmonella og alle Shigella er ikke-bevægelige.
Dette medie er testet iflg ISO 11133-2 og anbefales i ISO 6579 til test af Salmonella .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Salmonella og Shigella er hovedårsager til bakteriel tarmsygdom med overførsel via fækal-oral vej, person-til-person kontakt eller ved indtagelse af forurenet mad eller vand. Et relativt lille antal organismer, der indtages, er i stand til at forårsage symptomatisk infektion. Salmonella og Shigella er aerobe, gram-negative, oxidase-negative baciller. Nogle Salmonella og alle Shigella er ikke-bevægelige.
Dette medie er testet iflg ISO 11133-2 og anbefales i ISO 6579 til test af Salmonella .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Testet i henhold til CEN ISO/TS 11133-2. Ifølge ISO 6579 |
| Farve | Vermilion, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 6 °C til 12 °C |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | XLD Agar |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |