Få mere at vide
Thermo Scientific™ XLD Agar
Artikelnummer. 10671175
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
XLD Agar
Fremstillingsoprindelse:
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10671175
Brand: Thermo Scientific™ PO5057A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Isoler og identificer Salmonella og Shigella spp. med et selektivt medium, der er afhængig af xylosefermentering, lysindecarboxylering og produktion af svovlbrinte.
Isoler og identificer Salmonella og Shigella spp. med Thermo Scientific™ XLD Agar, et selektivt medium, der er afhængig af xylosefermentering, lysindecarboxylering og produktion af svovlbrinte til den primære differentiering af shigellae og salmonellae fra ikke-patogene bakterier.
XLD-agar er et selektivt medium til isolering og differentiering af Salmonella , baseret på xylosefermentering, lysindecarboxylering og produktion af svovlbrinte til den primære differentiering af Shigella og Salmonella spp. fra ikke-patogene bakterier. Følsomheden og selektiviteten af XLD-agar overstiger den for traditionelle pletteringsmedier, f.eks. Eosin Methylene Blue og Bismuth Sulphite-agarer, som har tendens til at undertrykke væksten af shigellae. Gendannelsen af salmonellae og shigellae skjules ikke af voldsom vækst af andre arter; derfor er XLD Agar ideel til screening af prøver, der indeholder blandet flora og mistænkes for at rumme enteriske patogener, f.eks. medicinske prøver eller fødevarer. XLD Agar anbefales i ISO 6579 test af Salmonella og er testet iht ISO 11133-2.
Salmonella og Shigella er hovedårsager til bakteriel tarmsygdom med overførsel via fækal-oral vej, person-til-person kontakt eller ved indtagelse af forurenet mad eller vand. Et relativt lille antal organismer, der indtages, er i stand til at forårsage symptomatisk infektion. Salmonella og Shigella er aerobe, gram-negative, oxidase-negative baciller. Nogle Salmonella og alle Shigella er ikke-bevægelige.
Dette medie er testet iflg ISO 11133-2 og anbefales i ISO 6579 til test af Salmonella .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Testet i henhold til CEN ISO/TS 11133-2. Ifølge ISO 6579
Farve Vermilion, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 6 °C til 12 °C
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Medietype XLD Agar
Produkttype Agar
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.