Få mere at vide
XL888, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465638
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465638 10 mg 10mg
16461339 1 mg 1mg
16451807 50 mg 50mg
16443356 25 mg -
16428337 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16465638 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13313
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress XL888 is a heat shock protein-90 (HSP90) inhibitor, with an IC50 of 24 nM.
XL888 is a heat shock protein-90 (HSP90) inhibitor, with an IC50 of 24 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale XL888
CAS 1149705-71-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H37N5O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (99.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CC(C(N)=O)=C(N[C@H](C)CC)C=C1C(N[C@]2([H])C[C@H](CC3)N(C4=NC=C(C(C5CC5)=O)C=C4)[C@H]3C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 503.64
Formel vægt 503.64
Procent renhed 98.4%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death