Få mere at vide
XL413, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | XL413 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClN3O2.ClH/c15-7-3-4-10-8(6-7)11-12(20-10)14(19)18-13(17-11)9-2-1-5-16-9;/h3-4,6,9,16H,1-2,5H2,(H,17,18,19);1H/t9-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 325.0385 |