missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
XL413 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
XL413 (BMS-863233) hydrochloride is a potent, selective and ATP competitive inhibitor of Cdc7, with an IC50 of 3.4 nM, and also shows potent effect with IC50s of 215, 42 nM on CK2, PIM1, respectively, and an EC50 of 118 nM on pMCM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | XL413 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2062200-97-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H13Cl2N3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | BMS-863233 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | H2O : 10 mg/mL (30.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.4 mg/mL (10.42 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?