Få mere at vide
XL228, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462867
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16462867 50 mg 50mg
16436798 10 mg 10mg
16426916 100 mg -
16419347 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16462867 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15749
MedChemExpress XL228 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 5, 3.1, 1.6, 6.1, 2 nM for Bcr-Abl, Aurora A, IGF-1R, Src and Lyn, respectively.
XL228 is a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 5, 3.1, 1.6, 6.1, 2 nM for Bcr-Abl, Aurora A, IGF-1R, Src and Lyn, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale XL228
Fysisk form Solid
CAS 898280-07-4
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H31N9O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (190.45 mM)
SMIL CN1CCN(C2=CC(NC3=NNC(C4CC4)=C3)=NC(NCC5=CC(C(C)C)=NO5)=N2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 437.54
Formel vægt 437.54
Procent renhed 99.29%