Få mere at vide
XL184, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | XL184 |
| CAS | 849217-68-1 |
| Molekylær formel | C28H24FN3O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Cabozantinib, N'-[4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide, N'-[4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide, BMS 907351, N-[4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C28H24FN3O5/c1-35-24-15-21-22(16-25(24)36-2)30-14-11-23(21)37-20-9-7-19(8-10-20)32-27(34)28(12-13-28)26(33)31-18-5-3-17(29)4-6-18/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,31,33)(H,32,34) |
| SMIL | COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1OC)OC3=CC=C(C=C3)NC(=O)C4(CC4)C(=O)NC5=CC=C(C=C5)F |
| IUPAC navn | 1-N-[4-(6,7-dimethoxyquinolin-4-yl)oxyphenyl]-1-N'-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 501.51 |
| Formel vægt | 501.17 |