Beskrivelse
- Ideel til store beholdere og tromler på ca. 200 L
- Høj fleksibilitet – valgfri transportbase til enkel intern transport
- Sikkerhed under dekantering – ende-til-ende jordforbindelse på bagpanelet
- Indvendigt rum med op til 3 m jordledning inklusive klemme
- Racksystem med højdejusterbare opbevaringsniveauer muliggør effektiv brug af eksisterende opbevaringsmuligheder
- Kan forsynes med bundopsamlingsbeholdere, reolsystemer og hylder
- Brandmodstand på 90 minutter
- I overensstemmelse med EN 14470-1 og TRGS 510
- Brugervenligt og sikkert – døråbningssystem som standard til nem og sikker fjernelse eller opbevaring af beholdere
- Ingen uautoriseret brug – døre kan låses med cylinderlås
- Ventilation – integrerede luftkanaler klar til tilslutning (DN 75) til et teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 864 x 1386 x 1890 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 1018 x 1555 x 2224 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af store beholdere med brandfarlige farlige stoffer |
| Inkluderer | Lysegrå krop; lysegrå fløjdøre; 1x pulverlakeret stålpladehylde, bæreevne 75 kg; 1x pulverlakeret transportsokkel i stålplade, højde 100 mm; 1x galvaniseret stålplade bundsamlebrønd med gitter, kapacitet 235 L |
| Bæreevne | 1000 kg |
| Antal døre | 2 |
| Vægt (metrisk) | 1161 kg |
| Farve | Grå |
| Vis mere |