Få mere at vide
Cytiva XK kolonne Superose™ 4 Hurtigt flow
Artikelnummer. 15844192 Shop alle Cytiva produkter
:
16 mm
Artikelnummer. 15844192
Brand: Cytiva 29268020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Færdigpakket med Superose™ 4 FF, en stærkt tværbundet 4% agarosematrix, der giver fremragende fysisk stabilitet og kromatografiske kvaliteter
  • Udviklet specifikt til at imødekomme de høje gennemløbskrav til industrielle processeparationer
  • Muliggør hurtig behandling af store volumener, hvilket gør disse harpikser til et fremragende valg til brug i processkala
  • Stivhed tillader høje strømningshastigheder, hvilket giver god opløsning på minimal tid
  • Lave uspecifikke interaktioner og fremragende restitutioner
  • Imødekommer industrielle krav med forsyningssikkerhed ud over omfattende teknisk og regulatorisk support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 90μ m
Til brug med (udstyr) Uafhængige pumpekromatografisystemer
Sengevolumen 76 til 130 ml
Produkttype Superose Færdigpakket kolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Til brug med (applikation) Ionbytningskromatografi
Højde (metrisk) 380 til 650 mm
Maks. Tryk 5 bar (72,5 psi)
pH-område 2 til 12
Inkluderer 1 adapter
Stationær fase Sepharose™ 4 Hurtigt flow
Kolonnetype XC Kolonne
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sepharose 4 Fast Flow, XK 16/70
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol