Få mere at vide
Cytiva XK-kromatografikolonner (tomme)
Artikelnummer. 11380332 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
16 mm
26 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
11380332 400 mm 26 mm Hver
11320342 300 mm 50 mm Hver
11330332 200 mm 16 mm Hver
11370332 200 mm 26 mm Hver
11338410 200 mm 50 mm Hver
11360332 1000 mm 16 mm Hver
11340332 400 mm 16 mm Hver
11350332 700 mm 16 mm Hver
11390332 700 mm 26 mm Hver
11330342 600 mm 50 mm Hver
11300342 1000 mm 26 mm Hver
11340342 1000 mm 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11380332 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 28988949
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for problemfri drift ved lavt til medium tryk. Cytiva XK Chromatography Columns (Empty) tilsluttes direkte til ÄKTA designinstrumenter eller andre væskekromatografisystemer. Det brugervenlige sikrer reproducerbar, nøjagtig pakning.
XK-søjler er konstrueret af robust borosilikatglas, som udviser fremragende kemisk resistens og er kompatibel med vandige opløsninger og de fleste organiske opløsningsmidler, der anvendes i væskekromatografi af makromolekyler. De klare rør giver mulighed for visuel inspektion af mediesengen og fås i en bred vifte af søjledimensioner til brug med mange forskellige rensningsbehov.
Søjlepakning kan udføres ved hjælp af enten et pakningsreservoir eller et ekstra søjlerør forbundet med en pakningsforbindelse. De QuickLock mekanismen på adapterskaftet letter hurtig og nem bevægelse af adapteren, hvilket forenkler justeringer af sengens højde, afmontering og rengøring. Designet af adapterstemplet giver et ensartet flow, som bibeholder integriteten af den pakkede seng under operationer.
  • Stempeldesign for at sikre en homogen bufferfordeling og reproducerbar pakning
  • Adapter QuickLock mekanisme, der letter søjlehåndtering og rengøring
  • Fittings til direkte tilslutning til kromatografisystemer
  • Kølende jakke til følsomme rensninger
  • Omfattende udvalg af reservedele til rådighed, hvilket letter vedligeholdelsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype XK-kromatografikolonner (tomme)
Sengevolumen Sengehøjde (én adapter): 230 til 350
mm Sengehøjde (to adaptere): 85 til 350 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 26 mm
Højde (metrisk) 400 mm
Flowhastighed Indløb/udløb (i.d. ): 0,75 mm
Materiale Borosilikatglas
Maks. Tryk 5 bar
Partikelstørrelse 10 μm porestørrelse
Support Type Polypropylen (forstærket glasfiber)/polyamidnet
Kolonnetype Tom kromatografikolonne
Til brug med (applikation) Væskekromatografi ved lavt til medium tryk
Vis mere Vis mindre
Ikke resistent over for acetone, ketoner, klorerede kulbrinter, alifatiske estere og phenol.
Bør undgås: >10% NaOH,> 10% HCl,> 5% eddikesyre og stærke mineralsyrer.