Beskrivelse
XK-søjler er konstrueret af robust borosilikatglas, som udviser fremragende kemisk resistens og er kompatibel med vandige opløsninger og de fleste organiske opløsningsmidler, der anvendes i væskekromatografi af makromolekyler. De klare rør giver mulighed for visuel inspektion af mediesengen og fås i en bred vifte af søjledimensioner til brug med mange forskellige rensningsbehov.
Søjlepakning kan udføres ved hjælp af enten et pakningsreservoir eller et ekstra søjlerør forbundet med en pakningsforbindelse. De QuickLock mekanismen på adapterskaftet letter hurtig og nem bevægelse af adapteren, hvilket forenkler justeringer af sengens højde, afmontering og rengøring. Designet af adapterstemplet giver et ensartet flow, som bibeholder integriteten af den pakkede seng under operationer.
- Stempeldesign for at sikre en homogen bufferfordeling og reproducerbar pakning
- Adapter QuickLock mekanisme, der letter søjlehåndtering og rengøring
- Fittings til direkte tilslutning til kromatografisystemer
- Kølende jakke til følsomme rensninger
- Omfattende udvalg af reservedele til rådighed, hvilket letter vedligeholdelsen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | XK-kromatografikolonner (tomme) |
| Sengevolumen | Sengehøjde (én adapter): 10 til 125 mm Sengehøjde (to adaptere): 0 til 125 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 26 mm |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Flowhastighed | Indløb/udløb (i.d. ): 0,75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Maks. Tryk | 5 bar |
| Partikelstørrelse | 10 μm porestørrelse |
| Support Type | Polypropylen (forstærket glasfiber)/polyamidnet |
| Kolonnetype | Tom kromatografikolonne |
| Vis mere |
Ikke resistent over for acetone, ketoner, klorerede kulbrinter, alifatiske estere og phenol.
Bør undgås: >10% NaOH,> 10% HCl,> 5% eddikesyre og stærke mineralsyrer.