missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Xipamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xipamide |
| CAS | 14293-44-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H15 Cl N2 O4 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzamide','5-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-, 2',6'-Salicyloxylidide','4-chloro-5-sulfamoyl- (8CI), Aquaphor, Aquaphor (diuretic), BE 1293, BEI 1293, Chronexan, Diurex, Diurex (Lacer), Diurexan, Lumitens, MJF 10938, Xipamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClN2O4S/c1-8-4-3-5-9(2)14(8)18-15(20)10-6-13(23(17,21)22)11(16)7-12(10)19/h3-7,19H,1-2H3,(H,18,20)(H2,17,21,22) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2cc(c(Cl)cc2O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.81 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?