Få mere at vide
Xipamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049586
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049586 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1214.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Xipamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xipamide
CAS 14293-44-8
Analyt- eller komponentnavne Xipamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 Cl N2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-, 2',6'-Salicyloxylidide, 4-chloro-5-sulfamoyl- (8CI), Aquaphor, Aquaphor (diuretic), BE 1293, BEI 1293, Chronexan, Diurex, Diurex (Lacer), Diurexan, Lumitens, MJF 10938, Xipamide
InChI formel InChI=1S/C15H15ClN2O4S/c1-8-4-3-5-9(2)14(8)18-15(20)10-6-13(23(17,21)22)11(16)7-12(10)19/h3-7,19H,1-2H3,(H,18,20)(H2,17,21,22)
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2cc(c(Cl)cc2O)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-5-sulfamoylbenzamide
Molekylvægt (g/mol) 354.81
Mængde 250 mg
Formel vægt 354.0441 g/mol