missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ XIE62-1004
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18776025
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18776025 50 mg
18766155 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18776025 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7878/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Inducer of autophagy via interaction of p62 and LC3

XIE62-1004 is an inducer of p62-LC3 interaction. Binds to the ZZ domain of p62, leading to p62 self-aggregation and interaction with LC3 on autophagosome membranes; facilitates delivery of cargo proteins to the autophagosome for degradation. Active in vitro and in vivo in a concentration- and time-dependent manner and is specific for wild type p62. Induces degradation of mutant huntingtin in vitro. Can also be used in AUTAC protein degradation systems to induce autophagy through p62 self-aggregation and LC3 interaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[[[3,4-Bis(phenylmethoxy)phenyl]methyl]amino]ethanol hydrochloride
CAS 2421146-32-7
Mængde 50 mg
Mål p62/SQSTM1
Molekylær formel C23H25NO3.HCl
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.