Få mere at vide
Tocris Bioscience™ XIAP Tracer mF-Smac
Artikelnummer. 30067458
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30067458 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30067458 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8069/1
Fluorescein labeled XIAP ligand for TR-FRET assay development
XIAP Tracer mF-Smac is a fluorescent labeled peptide used as an acceptor dye with a terbium labeled BIR domain antibody in TR-FRET assays (Kd values are 4.7 nM at BIR3 (XIAP); 17.9 nM in XIAP polarization assay).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 0.95
CAS 783340-88-5
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Molekylvægt (g/mol) 989.1