Få mere at vide
Thermo Scientific™ XhoI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10890591 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2000 U
5 x 2.000 enheder
5.000 enheder
Pakningsstørrelse:
2000 enheder
5000 enheder
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde unitSize
10890591 5 x 2.000 enheder Pakke med 5
10348759 2000 U 2000 enheder
10899860 5.000 enheder 5000 enheder
3 options
Artikelnummer. 10890591
Brand: Thermo Scientific™ ER0692
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klip ved C^TCGAG-steder med XhoI-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 °C i R-buffer (Isoschizomerer: PaeR7I, Sfr274I, SlaI, StrI, TliI).
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet– streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Applikationer
  • Molekylær kloning
  • Kortlægning af restriktioner
  • Genotypebestemmelse
  • Sydlige Blot
  • Restriktion fragment length polymorphism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym Xho I
Kompatibel buffer 10X buffer R
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 5 x 2.000 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning