Få mere at vide
TNCBio™ XerumFree™
Artikelnummer. 17896927
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
12 x 500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17896927 100 ml
17806937 500 ml
17886927 12 x 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17896927 Leverandør TNCBio™ Leverandørnr. XF2120100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    1044.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 130.47 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Defineret og ACF-additiv til serumfri cellekultur.
Defineret additiv til serumfri cellekultur. Fri for dyre-/menneskeforbindelser.
Tekniske data
Farve Gennemsigtig væske
Indhold og opbevaring 4 °C
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Osmolalitet 285 - 325 mOsm/kg
pH 7 til 8
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Kold pakke