Få mere at vide
uvex Xenova™ Sort/blå PU 95558 Lav sko - Bredde 11
Artikelnummer. 17298381 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17298381 44 -
17238381 38 -
17248381 39 -
17258381 40 -
17268381 41 -
17278381 42 -
17288381 43 -
17208391 45 -
17218391 46 1 par
17228391 47 -
17238391 48 -
17248391 49 -
17258391 50 -
17268391 51 -
17278391 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17298381 Leverandør uvex Leverandørnr. 9555844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00 DKK
    843.34 DKK / 1 par
    Spare 91.66 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Uvex 2 Xenova™ design giver komfortable, metalfri sikkerhedssko; let vægt med optimal dæmpning og åndbarhed til indendørs og udendørs arbejde
Uvex 2 Xenova™ Sko 95558 S2 SRC
  • Ekstra bred sportspasform
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Åndbart vandafvisende fuldnarvet læder
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Uvex anti-twist hæltæller for mere stabilitet og forebyggelse af vridning af ankel
  • Blødt polstret krave og pløs
  • Komfortabel udtagelig indersål, antistatisk med fugtkontrolsystem
  • Dobbelt densitet PUR-sål, ikke-mærkende med fremragende stødabsorbering og slidstærk ydersål
  • Selvrensende slidbanedesign
  • Olie- og brændstofbestandig
  • Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, blødgøringsmidler mv.
  • Kortvarig varmebestandighed op til 120 °C
  • Antistatisk
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner 35 megohm
  • Artikel nr. 95558
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Størrelser: 38 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Blå
Materiale Læder
Størrelse 44
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S2
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko