Få mere at vide
uvex Xenova™ Sort/blå PU 95558 Lav sko - Bredde 11
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
Uvex 2 Xenova™ Sko 95558 S2 SRC
- Ekstra bred sportspasform
- Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
- Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne og antimagnetiske egenskaber
- Åndbart vandafvisende fuldnarvet læder
- Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
- Uvex anti-twist hæltæller for mere stabilitet og forebyggelse af vridning af ankel
- Blødt polstret krave og pløs
- Komfortabel udtagelig indersål, antistatisk med fugtkontrolsystem
- Dobbelt densitet PUR-sål, ikke-mærkende med fremragende stødabsorbering og slidstærk ydersål
- Selvrensende slidbanedesign
- Olie- og brændstofbestandig
- Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, blødgøringsmidler mv.
- Kortvarig varmebestandighed op til 120 °C
- Antistatisk
- Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner 35 megohm
- Artikel nr. 95558
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Størrelser: 38 til 52
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Blå |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 49 |
| Sål materiale | Dual-density polyurethan (PU/PU) |
| Tå materiale | Komposit |
| Engangs | Genanvendelig |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | DA ISO 20345:2011 |
| Køn | Unisex |
| Passe | Standard bredde |
| Model- | Uvex 2 |
| Vis mere |