Få mere at vide
uvex Xenova™ Sort/blå PU 95552 Lav sko - Bredde 11
Artikelnummer. p-7231441 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 17288331
Brand: uvex 9555238
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uvex 2 Xenova™ design giver komfortable, metalfri sikkerhedssko; let vægt med optimal dæmpning og åndbarhed til indendørs og udendørs arbejde
Uvex 2 Xenova™ Sko 95552 S3 SRC
  • Ekstra bred sportspasform
  • Seneste generation af 100% metalfri Uvex Xenova™ tåkappe
  • Kompakt design, anatomisk form, god sidestabilitet, ingen varmeledningsevne og antimagnetiske egenskaber
  • Penetrationssikker, ikke-metallisk mellemsål i overensstemmelse med de seneste sikkerhedsstandarder, begrænser ikke fleksibiliteten
  • Åndbart vandafvisende fuldnarvet læder
  • Ridsefast slidhætte lavet af PU-belagt læder for længere levetid
  • Distance mesh foring giver optimal åndbarhed
  • Uvex anti-twist hæltæller for mere stabilitet og forebyggelse af vridning af ankel
  • Blødt polstret krave og pløs
  • Komfortabel udtagelig indersål, antistatisk med fugtkontrolsystem
  • Dobbelt densitet PUR-sål, ikke-mærkende med fremragende stødabsorbering og slidstærk ydersål
  • Selvrensende slidbanedesign
  • Olie- og brændstofbestandig
  • Fri for lakbefugtningshæmmere som silikoner, blødgøringsmidler mv.
  • Kortvarig varmebestandighed op til 120 °C
  • Antistatisk
  • Opfylder ESD-krav: modstand mod jord Kleiner 35 megohm
  • Artikel nr. 95552
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Størrelser: 38 til 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort, Blå
Materiale Læder
Størrelse 38
Sål materiale Dual-density polyurethan (PU/PU)
Tå materiale Komposit
Engangs Genanvendelig
Certificeringer/overholdelse (Europa) DA ISO 20345:2011
Køn Unisex
Passe Standard bredde
Model- Uvex 2
Latex fri Ja
Vandtæt Nej
EN ISO 20345 S3
Skridstyrkevurdering SRC
Produkttype ESD sikkerhedssko