missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Xenopsin

Artikelnummer. 16442719
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16442719 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16442719 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0253

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Xenopsin, a neurotensin-like octapeptide from Xenopus laevis skin. Xenopsin is an inhibitor of Tetragastrin stimulated gastric acid secretion.

Tekniske data

Renhed 99.77%
CAS 51827-01-1
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvægt (g/mol) 980.16 g/mol
Produkttype Natural Products
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.