Få mere at vide
Xenondifluorid, TRC
Artikelnummer. 30451748
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30451748 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30451748 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCX744458250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xenon Difluoride
CAS 13709-36-9
Mængde 250 mg
Molekylær formel F2Xe
Synonym Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride
InChI formel InChI=1S/F2Xe/c1-3-2
SMIL F[Xe]F
IUPAC navn difluoroxenon
Molekylvægt (g/mol) 169.29
Formel vægt 169.901