Learn More
Xenondifluorid, TRC
Product Code. 30450799
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30450799 1 g
1 options
Product Code. 30450799 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCX7444581G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Xenon Difluoride
CAS 13709-36-9
Mængde 1 g
Molekylær formel F2Xe
Synonym Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride
InChI formel InChI=1S/F2Xe/c1-3-2
SMIL F[Xe]F
IUPAC navn difluoroxenon
Molekylvægt (g/mol) 169.29
Formel vægt 169.901