Få mere at vide
Xenon Difluoride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xenon Difluoride |
| Smeltepunkt | 130°C to 135°C (Sublimed) |
| CAS | 13709-36-9 |
| Mængde | 1 g |
| MDL nummer | MFCD00040538 |
| Synonym | Xenon difluoride, Xenon difluoride |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.29 |
| Grad | Research |