Få mere at vide
Xenon Difluoride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15830671
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
15830671 1 g
1 options
Artikelnummer. 15830671 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8188880001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xenon Difluoride
Smeltepunkt 130°C to 135°C (Sublimed)
CAS 13709-36-9
Mængde 1 g
MDL nummer MFCD00040538
Synonym Xenon difluoride, Xenon difluoride
Molekylvægt (g/mol) 169.29