Få mere at vide
Xenondifluorid, 99,5+%
Artikelnummer. 10463215 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10463215 5 g Plastflaske 5g
10053500 1 g Plastflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463215 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3535.00 DKK
    2994.65 DKK / 5g
    Spare 540.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13709-36-9 | F2Xe | 169,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-36-9
Molekylær formel F2Xe
Molekylvægt (g/mol) 169.29
MDL nummer MFCD00040538
InChI nøgle IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
PubChem CID 83674
IUPAC navn difluoroxenon
SMIL F[Xe]F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xenon difluoride
Smeltepunkt 129 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 5 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.5+%
Lineær formel XeF2
Merck Index 15, 10270
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes i vand
Formel vægt 169.29
Procent renhed ≥99.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xenon difluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.