Få mere at vide
Xenondifluorid, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11334707
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334707 10 g 10g
11324707 2 g 2g
11314707 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039739.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Fluoreringsmiddel | CAS: 13709-36-9 | F2Xe | 169,29 g/mol
Anvendes som fluoreringsmiddel og oxidationsmiddel, gasformigt ætsemiddel til silicium, især i produktionen af mikroelektromekaniske systemer (MEMS).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-36-9
Molekylær formel F2Xe
Molekylvægt (g/mol) 169.29
MDL nummer MFCD00040538
InChI nøgle IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
PubChem CID 83674
IUPAC navn difluoroxenon
SMIL F[Xe]F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xenon Difluoride
Smeltepunkt 127 °C til 129 °C
Fysisk form Crystalline Granules
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99,5 %, metalbasis
Opløselighedsinformation Nedbrydes i vand.
Formel vægt 169.3
Emballage PTFE
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 4.32