Få mere at vide
Xenondifluorid, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11324707
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324707 2 g 2g
11334707 10 g 10g
11314707 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039739.04
 Begrænset vare
På lager
Fluoreringsmiddel | CAS: 13709-36-9 | F2Xe | 169,29 g/mol
Anvendes som fluoreringsmiddel og oxidationsmiddel, gasformigt ætsemiddel til silicium, især i produktionen af mikroelektromekaniske systemer (MEMS).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13709-36-9
Molekylær formel F2Xe
Molekylvægt (g/mol) 169.29
MDL nummer MFCD00040538
InChI nøgle IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
PubChem CID 83674
IUPAC navn difluoroxenon
SMIL F[Xe]F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xenon difluoride
Smeltepunkt 127°C to 129°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Granules
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3087
Merck Index 14,10072
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 169.3
Procent renhed 99.5%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.32