Få mere at vide
Xenon-difluorid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes som fluoreringsmiddel og oxidationsmiddel, gasformigt ætsemiddel til silicium, især i produktionen af mikroelektromekaniske systemer (MEMS).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Xenon Difluoride |
| Smeltepunkt | 127°C to 129°C |
| Fysisk form | Crystalline Granules |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.5%, metal basis |
| Opløselighedsinformation | Decomposes in water. |
| Formel vægt | 169.3 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Tæthed | 4.32 |