missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

XEN445, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481277
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481277 50 mg 50mg
16467767 5 mg -
16445786 100 mg -
16415048 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16481277 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12246

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress XEN445 is a potent and selective EL inhibitor(IC50=0.237 uM), that showed good ADME and PK properties, and demonstrated in vivo efficacy in raising plasma HDLc concentrations in mice.

XEN445 is a potent and selective EL inhibitor(IC50=0.237 uM), that showed good ADME and PK properties, and demonstrated in vivo efficacy in raising plasma HDLc concentrations in mice.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale XEN445
Fysisk form Solid
CAS 1515856-92-4
Farve Light Brown to Black
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17F3N2O3
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (109.19 mM)
SMIL O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1N2C[C@@H](OCC3=NC=CC=C3)CC2
Molekylvægt (g/mol) 366.33
Formel vægt 366.33
Procent renhed 95.09%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.