Få mere at vide
XE 991 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | XE 991 Dihydrochloride |
| CAS | 122955-13-9 |
| Molekylær formel | C26H20N2O • 2(HCl) |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | DR 960418, XE 991, 10,10-Bis(4-pyridinylmethyl)-9(10H)-anthracenone |
| InChI formel | InChI=1S/C26H20N2O.2ClH/c29-25-21-5-1-3-7-23(21)26(17-19-9-13-27-14-10-19,18-20-11-15-28-16-12-20)24-8-4-2-6-22(24)25;;/h1-16H,17-18H2;2*1H |
| SMIL | O=C1C2=C(C(CC3=CC=NC=C3)(C4=CC=CC=C41)CC5=CC=NC=C5)C=CC=C2.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 10,10-bis(pyridin-4-ylmethyl)anthracen-9(10H)-one dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.37 |
| Formel vægt | 448.12 |