Få mere at vide
Edwards Vacuum™ XDS35i Vakuumpumpe
Artikelnummer. 12975174
Skift visning
Maksimalt tryk:
0,01 mbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maksimalt tryk Pakningsstørrelse
12975174 0,01 mbar Hver
1 options
Artikelnummer. 12975174 Leverandør Edwards Vacuum™ Leverandørnr. A73001983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116305.00 DKK
    77989.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 38315.88 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Giver et hermetisk lukket vakuummiljø, helt fri for smøremidler
XDS35i giver et hermetisk lukket vakuummiljø, der er fuldstændig fri for smøremidler.
Lejer er isoleret fra vakuummiljøet med et patenteret XDS-lejeskjold. Unikt er der ingen lejer, fedt eller olie under vakuum og ingen lejeudskylning. Den har en rullemekanisme og er bærbar, luftkølet og omkostningseffektiv. Strømforbruget er meget lavt.
Tekniske data
Elektriske krav 100/230 V 50/60 Hz
Model- XDS35i
Vægt (metrisk) 48 kg
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Flowhastighed 70/240 gal./time.
Frekvens 50/60 Hz
Pumpetype Vakuumpumpe
Maksimalt tryk 0,01 mbar
Spænding 100/230 V